This product is a whole antiserum. The antibody concentration varies from lot to lot and ranges from 3.0 - 5.0 mg/mL. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i1261#product-docuemntation
I1261
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0-5.0
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Good morning, would you please provide me with an info about the precise concentration of substance I1261? Thank you in advane provide
1 answer-