I0380
D-allo-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D-allo-Isoleucine,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −38° in 6 M HCl
color
white to off-white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Clave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)