HUMANHL19-0002057
Frozen Human Normal CD19+ B Cells
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Sinónimos:
B Cells, CD19+ Cells, HLA typed, Immune Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Frozen Human Normal CD19+ B Cells, 10 Million Cells/per vial- HLA Typed
origen biológico
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Nivel de calidad
Formulario
frozen liquid
envase
vial of 10 Million cells
fabricante / nombre comercial
BioIVT
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
cloudy
temp. de almacenamiento
-140 to -196°C
Descripción general
We are pleased to offer these products from BioIVT.
B cells are a subset of lymphocytes that are a component of humoral response in adaptive immunity and secrete antibodies. B cells also function as antigen-presenting cells. CD19+ B cells encompass early stages of B cell differentiation. CD19+ B Cells are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, B cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.