Saltar a
HT904
Safranin O Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
8.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use in Sigma Gram Stain Procedure, HT90.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O Solution
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
37.8 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)