Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Used as a kit component in Gram Stain Procedure (Sigma Procedure HT90).
Other Notes
Iodine, 0.33%, and potassium iodide, 0.66%.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s Iodine Solution
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?