HT3024
Tartrazine Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
Otras notas
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)