Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Aqueous
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?