Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2S2O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.11
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL in deionized water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Thiosulfate Solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?