Saltar a
HT1002
Borax Solution
5 g/dL in deionized water
Sinónimos:
Borax solution, Sodium borate solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 g/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
pH
8.9-9.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Kit component in the Silver Stain kit, Procedure No. HT100
Legal Information
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hallo, is this borax solution suitable to disolve carmine (dry powder) to form borax-carmine solution for histological staining?
    1 answer
    1. This product is a 5% Borax solution prepared from sodium tetraborate decahydrate. It is intended for use in the Silver Staining Kit, HT100. Use for other applications has not been investigated and would have to be determined experimentally.