HSTUD0431
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-299-5p
About This Item
Línea del producto
MISSION®
Formulario
solid
secuencia madura
UGGUUUACCGUCCCACAUACAU
Nº de acceso Sanger mature/minor
Nº de acceso Sanger microRNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
The MISSION synthetic miRNA Inhibitors are small, double-stranded RNA molecules designed to inhibit a specific mature miRNA. The miRNA inhibitors were designed using the mature miRNA sequence information from miRBase and are 2′-O-methylated RNA duplexes with a miRNA binding site on each strand. Optimal miRNA inhibition is provided after transfection due to the robust secondary structure of the inhibitor.
- Long lasting inhibition at very low dosage
- Excellent resistance to cellular nucleases
- Custom synthesis available for a variety of species
Two negative controls are available: Arabidopsis thaliana sequence (NCSTUD001) and Caenorhabditis elegans sequence (NCSTUD002)
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)