Documentos clave
HS2860T
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cardboard
Características
Holds 36 x 15 mL tubes
envase
pk of 10
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS2860T
pocillo diám.
23 mm
Características y beneficios
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Información legal
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)