Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122411
eCl@ss:
27210390
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
alarm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
General description
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Features and Benefits
- Four independent timing channels with visual and audible alarms
- use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
- includes spring clip and magnetic back
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?