Saltar a
HS23491A
Modular glove box holder
anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23491A
Feature:
Holds 1 box of gloves
Material:
plastic
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic
feature
Holds 1 box of gloves
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
color
blue
General description
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
  • High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
  • Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
  • Universal fit for most major brands of glove boxes
  • Mounting screws included
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS120258HS23471AHS23458
description
anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
description
W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white
description
clear acrylic
description
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120258
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
feature
Holds 1 box of gloves
feature
Holds 1 box
feature
Holds 1 box
feature
Holds 3 boxes
material
plastic
material
plastic
material
clear acrylic
material
epoxy-coated (steel wire)
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
W × L × H
-
W × L × H
-
color
blue
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modular glove box holder
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)