Documentos clave
HS20622A
Dropper Bulb
capacity 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
natural
natural latex
natural rubber
envase
pack of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS20622A
L × D.E. × diám.
43 mm × 13 mm × 5 mm, (hole diam.)
capacidad
1 mL
Descripción general
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Características y beneficios
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. How to sterilize this product? EOG?
    1 answer
    1. This product can be washed in hot, soapy water. Then the product can be boiled to make sure it is sterilized.