Merck
HS120366
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120366
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120366
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
31.6 mm
color
white
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)