HPA043083
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-Cpla2-γ, Anti-Phospholipase a2, group ivc (cytosolic, calcium-independent)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
secuencia del inmunógeno
EAELDLWSKAPASCYILKGETGPVVMHFPLFNIDACGGDIEAWSDTYDTFKLADTYTLDVVVLLLALAKKNVRENKKKILRELMNVAGLYYPKD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLA2G4C(8605)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit has been used in western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)