HPA020300
Anti-COG5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-13S Golgi transport complex 90 kDa subunit, Anti-COG complex subunit 5, Anti-Component of oligomeric Golgi complex 5, Anti-Conserved oligomeric Golgi complex subunit 5, Anti-GTC-90, Anti-Golgi transport complex 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
secuencia del inmunógeno
SFWTNMEKLMDHIYAVCGQVQHLQKVLAKKRDPVSHICFIEEIVKDGQPEIFYTFWNSVTQALSSQFHMATNSSMFLKQAFEGEYPKLLRLYNDLWKRLQQYSQHIQGNFNASGTTDLYVD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COG5(10466)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)