HPA008789
Anti-NFATC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-NF-ATp antibody produced in rabbit, Anti-NFAT pre-existing subunit antibody produced in rabbit, Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 2 antibody produced in rabbit, Anti-T cell transcription factor NFAT1 antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
secuencia del inmunógeno
DFSILFDYEYLNPNEEEPNAHKVASPPSGPAYPDDVLDYGLKPYSPLASLSGEPPGRFGEPDRVGPQKFLSAAKPAGASGLSPRIEITPSHELIQAVGPLRMRDAGLLVEQPPLAGVAASPRFTLPV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFATC2(4773)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)