HLTUD2141
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-6068
Sinónimos:
Tough Decoy, TuD
About This Item
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
técnicas
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
secuencia madura
CCUGCGAGUCUCCGGCGGUGG
Nº de acceso Sanger mature/minor
Nº de acceso Sanger microRNA
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
- Allows for potent inhibition of the desired miRNA
- Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
- Enables long-term inhibition without repeat transfection
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)