HISTO-AB
Visikol® HISTO™ Antibody Buffer
About This Item
Productos recomendados
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Render tissue samples transparent for imaging.
- Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
- The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
- Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
- Retain morphology and lipid content in your samples.
- The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
- Non-toxic.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Visikol® HISTOTM tissue clearing solutions enable developmental biology, neuroscience, and cancer research with reversible protocols.