Merck
H9630
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethylcytosine
Sinónimos:
4-Amino-2-hydroxy-5-hydroxymethylpyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
cadena SMILES
Nc1nc(O)ncc1CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N W Penn
Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie, 218(1), 156-166 (1975-11-01)
The mortality caused by barbiturate poisoning in mice is reduced by the combined action of the DNA pyrimidines thymine and 5-hydroxymethylcytosine (5-HMC) and the structurally related vitamins, pyridoxal, nicotinamide and thiamine, given intraperitoneally. The acute hypnotic effect of sodium pentobarbital