Merck
H9030
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O5
Número de CAS:
Peso molecular:
362.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95% (Radiochemical Purity)
Formulario
ethanol solution
Extensión del etiquetado
70-100 Ci/mmol
cambio de masa
M+16
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
Envase
serum bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)