Saltar a
H8765
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Rabbit Anti-Human Antibody
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IEP
Citations:
4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Serum is the component of blood plasma without cells and clotting factors. It is used in various assays, research and also as a supplement in cell culture. Anti-human serum antibody can be used in immunoelectrophoresis. Rabbit anti-human serum antibody reacts specifically with normal human serum.
Immunogen
Pooled normal human serum.
Application
Anti-human serum antibody (diluted 1:3 in KnockOut Dulbeccos′s modified Eagles medium) can be used in immunosurgery.
Analysis Note
The antiserum has been treated to remove lipoproteins.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)