Merck
H8508
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Sinónimos:
HFP, Hexafluoroisopropanol
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
168.04
Beilstein:
1841007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
índice de refracción
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)