Merck
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 69,60
100 G
US$ 200,00
US$ 69,60
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 69,60
100 G
US$ 200,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Número de CAS:
Peso molecular:
249.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 69,60
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubilidad
water: soluble 0.5 g/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)