Merck
H6791
Sigma-Aldrich
LEFTY-B human
HumanKine®, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Seleccione un Tamaño
10 μG
US$ 408,00
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
US$ 408,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤2.5 ng/mL EC50
mol peso
monomer 38 kDa (glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LFTY1(10637)
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 10 mM Tris-HCl pH 7.4 + 50 mM NaCl + 0.5% CHAPS.
Nota de análisis
The specific activity was determined by dose dependent ability to inhibit BMP-4 (6.5 ng/mL) induction of alkaline phosphatase production in the MC-3T3-E1 cell line (mouse chondrogenic cell line).
Información legal
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)