H6287
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC1-21, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HDAC1-21, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extracts of HeLa cells
isotipo
IgG3
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)