Merck
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
Sinónimos:
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
cadena SMILES
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Clave InChI
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)