Merck
H5896
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyarachidate
≥98% (capillary GC)
Sinónimos:
DL-α-Hydroxyarachidic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyeicosanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H42O3
Número de CAS:
Peso molecular:
342.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (capillary GC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)