Merck
H5016
Sigma-Aldrich
L-Histidinamide dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N4O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
227.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)