Merck
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
Sinónimos:
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H34O3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)