H3791
Anti-HOXA3 antibody produced in rabbit
~1.0 mL/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HOX1, Anti-HOX1E, Anti-Homeobox A3, Anti-MGC10155
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mL/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells expressing human HOXA3
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXA3
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXA3
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOXA3(3200)
mouse ... Hoxa3(15400)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- proximity ligation assay
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)