Merck
H3292
Sigma-Aldrich
Histo/Zyme, Ready to Use, Antigen Retriever
Seleccione un Tamaño
15 ML
US$ 618,00
50 ML
US$ 1.810,00
US$ 618,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 ML
US$ 618,00
50 ML
US$ 1.810,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
US$ 618,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
aplicaciones
hematology
histology
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding process. Treatment with a proteolytic enzyme in immunohistochemistry (IHC) is required to digest excess linkages and expose the antigen. The use of Histo/Zyme results in superior staining over traditionally used enzyme pretreatments, such as pepsin and trypsin. Moreover, Histo/Zyme requires only a brief incubation at room temperature. Performing antigen recovery with Histo/Zyme will allow you to dilute the primary antibody 5 to 10 fold further and achieve optimal staining.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)