H3042
Hemopressin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
Hemopressin from rat, Hemopressin from rat brain, L-Prolyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidine trifluoroacetate salt, Pro-Val-Asn-Phe-Lys-Phe-Leu-Ser-His trifluoroacetate salt
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: ≥2 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CCCN3)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]cn4)C(O)=O
InChI
1S/C53H77N13O12.C2HF3O2/c1-30(2)22-37(47(71)65-42(28-67)51(75)64-41(53(77)78)25-34-27-56-29-58-34)60-49(73)39(24-33-16-9-6-10-17-33)61-46(70)36(18-11-12-20-54)59-48(72)38(23-32-14-7-5-8-15-32)62-50(74)40(26-43(55)68)63-52(76)44(31(3)4)66-45(69)35-19-13-21-57-35;3-2(4,5)1(6)7/h5-10,14-17,27,29-31,35-42,44,57,67H,11-13,18-26,28,54H2,1-4H3,(H2,55,68)(H,56,58)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,70)(H,62,74)(H,63,76)(H,64,75)(H,65,71)(H,66,69)(H,77,78);(H,6,7)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-;/m0./s1
Clave InChI
FXBODCREWDDYNR-DFZCIRLNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.