Merck
H1879
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
307.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1OC(Oc2cccc3cccnc23)C(O)C(O)C1O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A L James et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie, und Hygiene. Series A, Medical microbiology, infectious diseases, virology, parasitology, 267(2), 188-193 (1987-12-01)
8-Hydroxyquinoline-beta-D-glucoside has been shown to be a useful alternative substrate for the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae based on the presence or absence of beta-glucosidase. In an identification protocol based on multipoint-inoculated plates 8-hydroxyquinoline-beta-D-glucoside when incorporated into an
M Aranda et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(1), 39-44 (1982-01-01)
A short-term method for detecting potential environmental carcinogens is described using in vitro transformation assay of human epithelial-like amniotic fluid cells. According to Styles, after a short exposition to the carcinogen, only transformed cells grow and form large colonies when