H0267
Hemoglobin A0, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Sinónimos:
Hemoglobin A0 Ferrous Stabilized, Hemoglobin-A0
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
immunofluorescence: suitable
solubilidad
H2O: soluble 20 mg/mL
idoneidad
suitable for electrophoresis and chromatography standard
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HBB(3043)
Descripción general
Aplicación
- as the non-fluorescent absorber in the preparation of tissue-mimicking phantoms
- to see how coronary intraplaque hemorrhage evokes a novel atheroprotective macrophage phenotype
- to study the interference of hemoglobin (Hb) A0, HbA2, and HbS in the assay of HbF
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)