H0266
Hemoglobin A2, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
immunofluorescence: suitable
idoneidad
suitable for electrophoresis and chromatography standard
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HBA2(3040)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?