Merck
GW11010
Sigma-Aldrich
IgY from chicken egg yolk
buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
conjugado
unconjugated
Formulario
buffered aqueous solution
contiene
0.02% sodium azide
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
For blocking agents and controls in immunoassays.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)