GN682024
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
1700 cm2, 122 x 500 mm, 5.0 L, TC treated, sterile
Sinónimos:
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
esterilidad
sterile
Características
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 682024
disponibilidad
available only in China
capacidad
5030 mL
diám. × Al
122 mm × 500 mm
Descripción general
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)