GN655982
Greiner Advanced TC™ microplate, Tissue Culture for Propagation of Fastidious Cells
96 well, flat bottom, chimney style, clear, 160 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Materiales
flat bottom
envase
pack of 160 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 655982
disponibilidad
available only in China
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for tissue
Información legal
Advanced TC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)