Documentos clave
GN654102
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
72 well, 1 lid per 10 plates
Sinónimos:
72 well microtest plate, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 270 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 654102
disponibilidad
available only in China
tamaño
72 wells
pocillo tamaño
10 μL
idoneidad
suitable for (cell culture)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)