Documentos clave
GN609820
Greiner CrystalQuick® Plus microplate
96 well, Low Birefringence, Cycloolefin, concave bottom, clear
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
clear
envase
pack of 40 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 609820
disponibilidad
available only in China
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for (cell culture)
Información legal
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)