Documentos clave
GN381061
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
Sinónimos:
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 381061
disponibilidad
available only in China
Resistencia química o física
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)