para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
Material:
sheets
Packaging:
pack of 50 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
sheets
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26
size
9 x 10.5 cm
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-67, Cytiva TE76-1416 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46 |
| material sheets | material sheets | material sheets | material sheets |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 50 ea |
| size 9 x 10.5 cm | size 21 x 26 cm | size 14 x 16 cm | size 14.5 x 21.5 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GE blotting paper
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?