GESE245
GE Mighty Small dual gel caster
for 1 or 2 gels, 10 x 10.5 cm plates, for use with SE250/260/miniVE units
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva Article No. 80-6146-50
Cytiva SE245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)