GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
About This Item
material
positively charged nylon
sheets
form
solid
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2222S
W × L
22 cm × 22 cm
color
White
pore size
0.45 μm pore size
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)