Documentos clave
GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
Seleccione un Tamaño
GE90-1003-97
US$ 2.400,00
US$ 2.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
GE90-1003-97
US$ 2.400,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
US$ 2.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
fabricante / nombre comercial
Cytiva
lecho tamaño
7 mm × NA
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
(7 mm)
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
mediana del tamaño de partícula
90 μm
cleaning
3-10
Intervalo de trabajo
3-10
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)