Documentos clave
GE80-6466-84
GE Ettan DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
gel tamaño
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
grosor del espaciador
1.0 mm
Información legal
Ettan is a trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.