Documentos clave
GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
Seleccione un Tamaño
3 EA
US$ 48,90
US$ 48,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
US$ 48,90
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
US$ 48,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
L × P
9 cm × 10.5 cm
grosor
6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)