GE80-1128-28
Immobiline® DryPlate precast gels kit
pH 4.0-7.0, pack of 1 kit
About This Item
Productos recomendados
Características
wetted part: no
envase
pack of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80112828
pH
4.0-7.0
Descripción general
Immobiline technology produces an absolutely stable pH gradient, allowing extremely high voltages and high resolution over narrow pH ranges, even for low mobility proteins that require long focusing times
Características y beneficios
- Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients
- Choose from narrow (1 pH unit) and medium (3 pH units) pH ranges
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)